重要文件
GF41906167
sphere, 0.48 mm diameter, 50 pcs, tolerance +/-2.5um
同義詞:
SI006805
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Si
CAS號碼:
分子量::
28.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141911
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
spheres
製造商/商標名
Goodfellow 419-061-67
直徑
0.48 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Si]
InChI
1S/Si
InChI 密鑰
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)