重要文件
GF38824645
powder, max. particle size 450 micron, weight 2 g, purity 99.9%
同義詞:
RU006012
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ru
CAS號碼:
分子量::
101.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141739
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 388-246-45
電阻係數
7.1 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
零件最大尺寸
450 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
密度
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI 密鑰
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)