重要文件
GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
同義詞:
NI055890
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
polyimide insulation
形狀
wire (insulated)
製造商/商標名
Goodfellow 336-244-68
長度
20 m
導線直徑
0.25 mm
隔熱厚度
0.025 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)