重要文件
GF33061137
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 10 g
同義詞:
SJ606300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 330-611-37
重量
10 g
標稱粒徑
1 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)