重要文件
GF32271005
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, L 1 m, natural
同義詞:
ME311051
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 322-710-05
長度
1 m
厚度
0.05 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)