重要文件
GF31159324
黄铜
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
同義詞:
CU027510
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 311-593-24
長度
200 mm
外徑
3.17 mm
壁厚
0.455 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)