重要文件
GF30102444
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
同義詞:
FE007928
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 301-024-44
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度
100 mm
直徑
4.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)