文件
GF13942571
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
同義詞:
NI030250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 139-425-71
長度
0.5 m
線圈寬度
150 mm
厚度
0.05 mm