重要文件
GF24070564
碳化钛
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
同義詞:
TI546020
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.8%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 240-705-64
重量
50 g
零件最大尺寸
5 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)