文件
GF23897661
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.5+%
同義詞:
NI006010
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ni
CAS號碼:
分子量::
58.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141729
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 238-976-61
電阻係數
6.97 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
250 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract,Skin
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2