重要文件
GF15929028
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
同義詞:
MN006020
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Mn
CAS號碼:
分子量::
54.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141724
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 159-290-28
電阻係數
185 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
零件最大尺寸
45 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI 密鑰
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)