重要文件
GF23023820
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 97%
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Hf
CAS號碼:
分子量::
178.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141718
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 230-238-20
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
長度 × 寬度 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.009 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)