重要文件
GF21694899
mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 150 × 150 mm, wire diameter 0.1 mm
同義詞:
AL008722
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al
CAS號碼:
分子量::
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
mesh
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 216-948-99
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
標稱口徑
0.11 mm
尺寸
150 × 150 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)