重要文件
GF20924197
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
同義詞:
FK267920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171604
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 209-241-97
長度
200 mm
直徑
8.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)