重要文件
GF13595766
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
同義詞:
AL215150
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97.50%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 135-957-66
長度 × 直徑
1 m × 0.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)