重要文件
GF08859583
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), sheet, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition pressboard
同義詞:
AR313150
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 088-595-83
尺寸
500 × 500 mm
厚度
1.5 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)