重要文件
GF06180982
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 25mm disks, 0.025mm thickness, annealed
同義詞:
NI170275
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 061-809-82
尺寸 × 厚度
25 mm × 0.025 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)