文件
GF05883442
聚苯乙烯
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 2 m, clear clear
同義詞:
ST311190
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 058-834-42
長度
2 m
厚度
0.19 mm
顏色
clear clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3