重要文件
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
同義詞:
AL607078
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 057-158-73
長度
46 mm
外徑
4.0 mm
壁厚
1.53 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)