重要文件
GF01850228
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 63.5 mm, L 500 mm, natural
同義詞:
ET317965
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 018-502-28
長度
500 mm
直徑
63.5 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)