重要文件
GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
同義詞:
VC006021
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12141908
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 014-615-63
重量
50 g
零件最大尺寸
300 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)