化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N