重要文件
F12200
Sigma-Aldrich
4-氟-2-硝基甲苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)F
CAS號碼:
分子量::
155.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
138-139 °C/83 mmHg (lit.)
mp
27 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)