文件
CBR01361
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)butan-2-amine
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13N3
CAS號碼:
分子量::
139.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC(N)CCn1cccn1
InChI
1S/C7H13N3/c1-7(8)3-6-10-5-2-4-9-10/h2,4-5,7H,3,6,8H2,1H3
InChI 密鑰
IWZKYTFDBARHKM-UHFFFAOYSA-N