重要文件
DWKWGW446P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
同義詞:
WGW446P
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103209
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Azlon WGW446P
容量
1000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特點和優勢
Precision jet tip for fine control
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)