重要文件
DWK73662-16
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (16 mm)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
red polypropylene cap
無菌
non-sterile
包裝
case of 1000 ea
製造商/商標名
Kimble® 73662-16
藝帽直徑
(16 mm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
特點和優勢
  • Autoclavable
  • Color coded
法律資訊
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)