重要文件
DWK261312107
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (18 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
同義詞:
261312107
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.17
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
無菌
sterile; autoclaved
特點
graduations: no
包裝
case of 100 ea
製造商/商標名
DURAN® 261312107
管直徑
(16 mm) , External Thread
管容積
(18 mL)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)