重要文件
DWK241702003
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (50 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
同義詞:
241702003
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass flask
round bottom
接合處
joint: ST/NS neck14/23
特點
lid
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 241702003
培養瓶容量
(50 mL)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)