重要文件
DWK231721094
Disposable Culture Tube
同義詞:
231721094
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
soda-lime glass vial
包裝
pkg of 250 ea
製造商/商標名
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Preparation cell culture, sample collecting
特點和優勢
straight rim, round bottom, not reusable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)