重要文件
DWK11-6200-S
Wheaton® Microliter Vial
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
WHEATON® 11-6200-S
直徑 × 高度
12 mm × 32 mm
蓋帽尺寸
11 mm
容積
2.0 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Chromatography
特點和優勢
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.