重要文件
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-二氯对二甲苯
97%
同義詞:
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H2Cl2
CAS號碼:
分子量::
175.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
bp
222 °C (lit.)
mp
69-70 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)