文件
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苄胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
176.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI 密鑰
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter