重要文件
D43859
Sigma-Aldrich
1,4-二溴四氟苯
≥99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6F4
CAS號碼:
分子量::
307.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99%
形狀
needles
mp
78-81 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10
InChI 密鑰
QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 9453-9453 (2017-08-27)
Organic single crystals with elastic bending flexibility are rare because they are generally brittle. We report here fluorescent organic single crystals based on thiophene-tetrafluorobenzene-thiophene derivatives, mainly 1,4-bis(thien-2-yl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene. Three derivatives were synthesized by Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Stille or direct arylation pathways).