文件
D27608
Sigma-Aldrich
4,4'-亚甲基二安替比林
97%
同義詞:
二(1-苯基-2,3-二甲基-5-吡唑酮)甲烷 一水合物, 二安替比林甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H24N4O2 ·H2O
CAS號碼:
分子量::
406.48
Beilstein:
59702
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
156 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CN1N(C(=O)C(CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)=C1C)c4ccccc4
InChI
1S/C23H24N4O2.H2O/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14H,15H2,1-4H3;1H2
InChI 密鑰
OSBQFBKEVMIGTJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3