重要文件
D104604
Sigma-Aldrich
αβ二氢胆固醇
95%
同義詞:
β-胆甾醇, 3β-羟基-5α-胆甾烷, 二氢胆甾醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H48O
CAS號碼:
分子量::
388.67
Beilstein:
2418594
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
光學活性
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)