重要文件
CLS9998241
康宁®酚醛帽,PTFE 内衬
24-410 thread
同義詞:
康宁 ® 9998
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE liner
black phenolic cap
製造商/商標名
Corning 9998-241
高度
~18.5 mm
接頭
24-410 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
这些可重复使用的康宁盖采用特殊配制的树脂制成,以抵抗高压灭菌中温度和蒸汽的影响。瓶盖上粘有橡胶衬垫,衬垫上牢固粘合 PTFE 接口,以提供高度惰性密封面。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)