重要文件
CLS88202429
Pyrex® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42
同義詞:
lab equipment accessory
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS29/42
製造商/商標名
Corning 8820-2429
存貨情形
not available in EU
長度
85 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)