重要文件
CLS710220
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
同義詞:
Corning® 7102
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
glass
特點
graduation
製造商/商標名
Corning 7102-20
體積測量範圍
20.0 mL, accuracy: 0.06 mL
長度
460 mm
容量
20.0 mL
顏色
yellow
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Have larger tip openings for faster delivery.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)