重要文件
CLS710015
Pyrex® 移液管,A 级,标注色码,可重复使用
volume 15 mL, accuracy: 0.03 mL
同義詞:
pipet
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
特點
class A
graduation
包裝
case of 12 ea
pack of 12 ea
製造商/商標名
Corning 7100-15
Corning 7100
體積測量範圍
15 mL, accuracy: 0.03 mL
長度
445 mm
容量
15 mL
顏色
green
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
钢化顶部和尖端。红色刻度和标记,标注色码,ASTM E 969。
其他說明
按照针对容量测试的 ASTM E 694 以及针对容量器具校正的 ASTM E 542 规定的 A 级公差制造。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)