重要文件
CLS7080025X
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 25 mm × 200 mm
同義詞:
Corning® 70800
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
case of 200
製造商/商標名
Corning 70800-25X
直徑×長度
25 mm × 200 mm
容積
70 mL
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)