重要文件
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
同義詞:
Corning® 6400
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
旋塞尺寸
6
栓塞尺寸
38
製造商/商標名
Corning 6400-2L
本體外徑
152 mm
閥桿外徑 × 長度
12 mm × 65 mm , below stopcock
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)