重要文件
CLS5580100
带卡口盖的 Pyrex® A 级容量瓶
capacity 100 mL
同義詞:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
long
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type Snap cap
包裝
case of 12
pack of 6
製造商/商標名
Corning 5580-100
Corning 5580
tol. measuring range
0.08 mL
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度。
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)