重要文件
CLS55801
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 1 mL
同義詞:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
long
無菌
non-sterile
特點
cap: no
class A
包裝
case of 12
pack of 6
製造商/商標名
Corning 5580-1
tol. measuring range
0.01 mL
容量
1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)