重要文件
CLS53411L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 1,000 mL
同義詞:
conical flasks, filtering flask, flasks erlenmeyer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
narrow-mouth
栓塞尺寸
8
無菌
non-sterile
特點
closure type Rubber stopper
包裝
case of 12
pack of 6
製造商/商標名
Corning 5341-1L
容量
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)