重要文件
CLS361125
Pyrex® moisture test distilling receiver, 24/40 joints
capacity 25 mL
同義詞:
Corning® 3611
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Corning 3611-25
高度
317 mm
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Graduated, from 0 to 1 mL, in 0.1 mL intervals, with a maximum scale error of 0.05 mL. Graduation intervals from 1.0 to 10.0 mL are 0.2 mL, with a maximum scale error of 0.1 mL.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)