重要文件
CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
同義詞:
Corning® 3062
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
subdivision 1.0 mL
製造商/商標名
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
容積
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Calibrated "to deliver".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)