重要文件
CLS30262L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 2,000 mL
同義詞:
Corning® 3026
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
subdivision 20.0 mL
製造商/商標名
Corning 3026-2L
tol. measuring range
6.0 mL
容積
2,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Calibrated "to deliver".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)