重要文件
CLS302525
Pyrex® 双公制经济级刻度量筒
volume 25 mL
同義詞:
Corning® 3025
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
subdivision 0.2 mL
製造商/商標名
Corning 3025-25
tol. measuring range
±5%
容積
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • 经"容量"校正
  • 双公制刻度
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)