文件
CLS300210
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 10 mL
同義詞:
Corning® 3002
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 0.1 mL
製造商/商標名
Corning 3002-10
tol. measuring range
0.10 mL
容積
10 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Calibrated "to contain".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.