重要文件
CLS2679425
Corning® polypropylene closure
orange
同義詞:
Corning closure
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
fits neck O.D. 25 mm
製造商/商標名
Corning 26794-25
顏色
orange
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)